MABE949
Anti-E3 Ubiquitin Ligase BRE1B Antibody, clone 4H8.1
clone 4H8.1, from mouse
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase BRE1B, 95 kDa retinoblastoma-associated protein, BRE1-B, RBP95, RING finger protein 40, Syntaxin-1-interacting RING finger protein, Protein staring
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H8.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF40(9810)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BRE1B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1