Kluczowe dokumenty
MABE923
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko histonowi H3, klon 1B1-B2
clone 1B1-B2, from mouse
Synonim(y):
Histone H3.3C, Histone H3.5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B1-B2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
yeast, mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Opis ogólny
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Białka histonowe są wysoce modyfikowane potranslacyjnie, a histon H3 jest najbardziej zmodyfikowanym z pięciu histonów. Uważa się, że warianty sekwencji histonu H3 i zmienne stany modyfikacji odgrywają rolę w dynamicznej i długoterminowej regulacji genów. Di- i tri-metylacja histonu H3 są znacznikami wyciszającymi geny, podczas gdy usunięcie tych znaczników przez geny demetylazy Jmjd1a i Jmjd2c prowadzi do aktywacji genów.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego histonu H3.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitacji histonu H3 z mysich embrionalnych fibroblastów (MEF).
Przeciwciało przeciwko histonowi H3, klon 1B1-B2 jest przeciwciałem przeciwko histonowi H3 do stosowania w Western blotting i ChIP.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Histone H3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
~15 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG3κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enaam Chleilat et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-25)
Calcium homeostasis is a cellular process required for proper cell function and survival, maintained by the coordinated action of several transporters, among them members of the Na+/Ca2+-exchanger family, such as SLC8A3. Transforming growth factor beta (TGF-β) signaling defines neuronal development
Milena Kluge et al.
Journal of cellular physiology, 234(9), 15061-15079 (2019-01-17)
Bicarbonate concentration in saliva is controlled by the action of acid-base transporters in salivary duct cells. We show for the first time expression of ATP6V1B1 in submandibular gland and introduce transforming growth factor-beta (TGF-β) as a novel regulator of V-ATPase