Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MABE885
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Lin-28B, klon 15G3
clone 15G3, from mouse
Synonim(y):
Protein lin-28 homolog B, Lin-28B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15G3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIN28B(389421)
Opis ogólny
Lin28 jest regulowanym rozwojowo białkiem wiążącym RNA (RBP). W jego regulacji w dół pośredniczą częściowo Lin4 i miR-125b, homolog mikro-RNA ssaków Lin4. Wiadomo, że jest negatywnie regulowany przez kwas retinowy i działa jako wzmacniacz translacji, kierując określone mRNA do polisomów, a tym samym zwiększając wydajność syntezy białek poprzez zwiększenie liczby zdarzeń inicjacji na cząsteczkę mRNA. Lin28 jest niezbędny i wystarczający do selektywnego blokowania procesu rozszczepiania miRNA pri-let-7 w komórkach embrionalnych (Viswanathan, 2008). Lin28 jest negatywnym regulatorem biogenezy miRNA i może odgrywać rolę w blokowaniu różnicowania za pośrednictwem miRNA w komórkach macierzystych i niektórych nowotworach (Viswanathan, 2008). Mechanizm, za pomocą którego miR-125b represjonuje Lin28 w komórkach ssaków, wydaje się obejmować redukcję nie tylko wydajności translacji, ale także obfitości mRNA (Wu, 2005). Wykazano, że Lin28 jest niezbędny do różnicowania mięśni szkieletowych poprzez translacyjną regulację ekspresji IGF2. Wiadomo, że ulega ekspresji w jądrach, łożysku i embrionalnych komórkach macierzystych (ES).
Specyficzność
Przeciwciało to nie reaguje krzyżowo z Lin-28A.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Lin28B.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Lin28B w 10 µg lizatu komórek NTera2.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Lin28B w komórkach K-562 (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Lin28B w lizacie komórek Huh7 (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Anti-Lin-28B, klon 15G3 | MABE885 jest przeciwciałem przeciwko Lin-28B do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii, immunoprecypitacji.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lin28B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~30 kDa. Uniprot opisuje izoformę wytwarzaną przez alternatywny splicing o masie ~20 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1