Merck
MABE628
Przeciwciało anty-CHUK, klon 3G12H9
Wybierz wielkość
100 μL
1940,00 zł
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3G12H9, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
clone
3G12H9, monoclonal
purified by
(unpurified)
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
species reactivity
human, mouse
General description
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego CHUK wyrażony w E. Coli.
Zaobserwowano ~75 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza immunocytochemiczna (ICC): Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło CHUK w komórkach NIH/3T3.
Physical form
Płyn puchlinowy mysich monoklonalnych IgG1 zawierający 0,03% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji, Jurkat, THP-1 and K562 cell lysates.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CHUK in Raji, Jurkat, THP-1 and K562 cell lysates.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1