Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7A7A9, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
7A7A9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NCOR1(9611)
General description
270 kDa obliczone
Nuclear receptor corepressor 1 (N-CoR lub N-CoR1), kodowany przez gen o nazwie NCOR, pośredniczy w niezależnej od ligandów represji transkrypcji receptorów hormonu tarczycy i kwasu retinowego poprzez promowanie kondensacji chromatyny i zapobieganie dostępowi do maszynerii transkrypcyjnej. N-CoR1 jest częścią kompleksu, który obejmuje również deacetylazy histonowe i regulatory transkrypcji podobne do drożdżowego białka Sin3p. N-CoR1 znajduje się pomiędzy regionami krytycznymi zespołu Charcot-Marie-Tooth i Smith-Magenis na chromosomie 17.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego N-CoR1 wyrażony w E. Coli
Application
Anti-N-CoR1, klon 7A7A9 Przeciwciało wykrywa poziom N-CoR1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w N-CoR1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Chromatin Biology
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected N-CoR1 in human cerebra and breast carcinoma tissues.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABE570 | 04053252957291 |