Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
MABE461
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CRTC1/TORC-1, klon 5F3.1
clone 5F3.1, from mouse
Synonim(y):
CREB-regulated transcription coactivator 1, Mucoepidermoid carcinoma translocated protein 1, Transducer of regulated cAMP response element-binding protein 1, TORC-1, Transducer of CREB protein 1, CRTC1/TORC-1
Wybierz wielkość
100 μG
1990,00 zł
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRTC1(23373)
Opis ogólny
CREB-regulated transcription coactivator 1 (UniProt Q6UUV9; znany również jako Mucoepidermoid carcinoma translocated protein 1, TORC-1, Transducer of CREB protein 1, Transducer of regulated cAMP response element-binding protein 1) jest kodowany przez gen CRTC1 (znany również jako KIAA0616, MECT1, TORC1, WAMTP1) (Gene ID 23373) u człowieka. CRTC1 należy do rodziny glikozylowanych fosfoprotein bogatych w Ser/Thr, które wiążą podstawowy region suwaka leucynowego (bZIP) białka wiążącego element reagujący na Ca2+/cAMP (CREB) i działają jako koaktywatory CREB. CRTC uczestniczą w transkrypcji za pośrednictwem CREB zarówno kanonicznych komórkowych elementów odpowiedzi cAMP (CRE), jak i niekanonicznych wirusowych CRE. CRTC1, w szczególności, jest zaangażowany w transkrypcję różnych neuronalnych natychmiastowych wczesnych genów (IEG) za pośrednictwem CREB, jak również w replikację wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) zależną od CREB.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi trzema ludzkimi izoformami splicingu.
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (N-końcowa połowa)
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej sekwencji CRTC1/TORC-1 w N-końcowej połowie...
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło CRTC1/TORC-1 w 10 µg lizatu tkanki podwzgórza myszy.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło CRTC1/TORC-1 w ludzkiej korze mózgowej, szczurzej korze mózgowej, ludzkim móżdżku i szczurzym móżdżku.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała endogenny CRTC1/TORC-1 z lizatów tkanek hipokampa myszy, jak również egzogennie wyrażony mysi CRTC1/TORC-1, ale nie CRTC2/TORC-2, z lizatów transfekowanych komórek HEK293 (dzięki uprzejmości dr Carlosa A. Saury, Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenny CRTC1/TORC-1 w lizatach tkanek hipokampa człowieka, myszy i szczura, a także egzogennie wyrażony mysi CRTC1/TORC-1 w lizatach z transfekowanych komórek HEK293 (dzięki uprzejmości Dr. Carlos A. Saura , Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania).
To przeciwciało anty-CRTC1/TORC-1, klon 5F3.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii, immunoprecypitacji do wykrywania CRTC1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CRTC1/TORC-1 in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~68 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1