Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G7.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2G7.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HELLS(3070)
General description
Członek rodziny SNF2 białek remodelujących chromatynę, helikaza specyficzna dla limfoidów (HELLS, znana również jako Lsh) pełni różne role w prawidłowym rozwoju, przeżyciu, metylacji DNA de novo lub konserwacji, wyciszaniu genów oraz tworzeniu i organizacji heterochromatyny. Wykazano, że służy jako marker progresji raka w połączeniu z CEP55 i FOXM1 do wykrywania raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC). Wykazano również, że ekspresja Lsh ma kluczowe znaczenie dla progresji mejotycznej w mysich spermatocytach. Wykazano, że Lsh bezpośrednio wiąże się z 5′ DMR promotora Cdkn1c, a tym samym reguluje ekspresję jego genu. Ponadto, Lsh jest regulatorem chromatyny represyjnej w retrotranspozonach i wykazano, że pośredniczy w wyciszaniu genów specyficznych dla komórek macierzystych, takich jak Oct4.
~97 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej helikazie specyficznej dla limfoidów (SMARCA6).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło helikazę specyficzną dla limfoidów (SMARCA6) w tkance ludzkiego łożyska.
To przeciwciało przeciwko helikazie specyficznej dla limfoidów (SMARCA6), klon 2G7.1, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i IHC do wykrywania helikazy specyficznej dla limfoidów (SMARCA6).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Signaling Neuroscience
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABE421 | 04053252966088 |