MABE369
Anti-Suv4–20h2 Antibody, clone 6B9
clone 6B9, from rat
Synonim(y):
Histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, Lysine N-methyltransferase 5C, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2, Su(var)4-20 homolog 2, Suv4-20h2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6B9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUV420H2(84787)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Jakość
Western Blot Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected Suv4-20h2 in 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
H9 human embryonic stem cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1