Merck
MABE337
Przeciwciało anty-Hexim 1, klon 10D2.1
clone 10D2.1, from mouse
Synonim(y):
Protein HEXIM1, Cardiac lineage protein 1, Estrogen down-regulated gene 1 protein, Hexamethylene bis-acetamide-inducible protein 1, Menage a quatre protein 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10D2.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10D2.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HEXIM1(10614)
General description
Hexim1 jest regulatorem transkrypcji, który działa jako ogólny inhibitor transkrypcji polimerazy II RNA. Hexim1 działa we współpracy z 7SK snRNA w celu sekwestracji P-TEFb w dużym nieaktywnym kompleksie 7SK snRNP, zapobiegając fosforylacji polimerazy RNA II i późniejszemu wydłużeniu transkrypcji. Hexim1 może również regulować aktywność transkrypcyjną zależną od NF-kappa-B, ESR1, NR3C1 i CIITA. Kompleks 7SK snRNP składa się z P-TEFb (złożonego z CDK9 i CCNT1/cykliny-T1), Hexim1, Hexim2, BCDIN3, białek SART3 oraz 7SK i U6 snRNA. Hexim1 oddziałuje również z kompleksem N-CoR poprzez NCOR1, ESR1, NR3C1 i może oddziaływać z NF-kappa-B poprzez REL A. Hexim1 znajduje się w jądrze, gdzie może wiązać się z alfa-importyną, a także można go znaleźć w cytoplazmie. Hexim1 jest regulowany w górę przez HMBA (bisacetamid heksametylenu) na poziomie białka i regulowany w dół przez estrogen.
~60 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi ludzkiego Hexim 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło Hexim 1 w tkance ludzkiego łożyska.
To przeciwciało anty-Hexim 1, klon 10D2.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania Hexim 1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human placenta tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Hexim 1 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE33704055977073652