Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1LRH-2E1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1LRH-2E1, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nr5A2(26424)
General description
Homolog receptora wątrobowego 1 (LRH-1, CPF, FTF, PHR-1, FTF lub hB1F) jest sierocym receptorem jądrowym, który ulega silnej ekspresji w jelitach, trzustce, jajniku i wątrobie. LRH-1 jest konstytutywnie aktywnym czynnikiem transkrypcyjnym o złożonej roli w wielu procesach komórkowych, które mogą obejmować metabolizm lipidów, proliferację komórek, rozwój, reprodukcję i odporność. LRH-1 może wchodzić w interakcje z szeregiem koaktywatorów transkrypcyjnych, które modulują jego aktywność, wśród których znajdują się białka MBF1, SRC i PGC-1α. Ponadto fosforylacja ERK na Ser-238 i Ser-243 również zwiększa aktywność LRH-1. Jednak LRH-1 jest również negatywnie regulowany przez kilka czynników. Na przykład korepresory, takie jak SHP, DAX-1 i PROX-1, wykluczają jego wiązanie z DNA; a sumoilacja promuje jego inaktywację i sekwestrację w ciałach jądrowych. LRH-1 celuje w wiele genów, w tym geny CYP7A1 i CYP8B1 zaangażowane w syntezę żółci; oraz Oct4 wymagany do pluripotencji w embrionalnych komórkach macierzystych. LRH-1 jest powiązany z chorobami zapalnymi jelit i rozwojem nowotworów w jelitach i trzustce.
Zaobserwowano ~64 kDa, ~56 kDa i ~42 kDa. To przeciwciało wykrywa trzy izoformy homologu receptora wątroby-1, jak opisano w Uniprot nr O00482.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający homologowi-1 mysiego receptora wątroby.
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło homolog-1 receptora wątroby w lizatach komórek HepG2 i HeLa (M. Oulad, IGBMC, Francja).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła homolog-1 receptora wątrobowego w komórkach HepG2 i HeLa (M. Oulad, IGBMC, Francja.).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła homolog-1 receptora wątrobowego w komórkach HepG2 i HeLa (M. Oulad, IGBMC, Francja.).
Użyj przeciwciała anty-LRH-1, klon 1LRH-2E1 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, ICC w celu wykrycia LRH-1 znanego również jako homolog receptora wątroby 1.
Physical form
Mysie monoklonalne IgG2aλ z azydkiem sodu 0,05%.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki trzustki myszy
Lizat tkanki trzustki myszy
Evaluated by Western Blot in mouse pancreas tissue lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Liver receptor homolog-1 in 10 µg of mouse pancrease tissue lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Liver receptor homolog-1 in 10 µg of mouse pancrease tissue lysate.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c