MABE2046
Anti-Histone H3R2me2a Antibody, clone 18F3
Synonim(y):
Histone H3.3;Histone H3;H3.3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
18F3, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.33 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ChIP: suitable
dot blot: suitable
izotyp
IgG2cκ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Arg2)
informacje o genach
human ... H3-3A(3020)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Dot Blot analysis with Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Tested Applications
DOT Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected 0.05 to 1.0 g of Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected Histone H3R2me2a in Chromatin Immunoprecipitation application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Histone H3R2me2a in Dot Blot application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1