MABE2043
Anti-TdT/DNTT Antibody, clone 41A
Synonim(y):
DNA nucleotidylexotransferase;EC:2.7.7.31;Terminal addition enzyme;Terminal deoxynucleotidyltransferase;Terminal transferase
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
41A, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 58.54 kDa
observed mol wt ~58 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNTT(1791)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected TdT/DNTT in Human thymus tissue extracts.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected TdT/DNTT in Immunofluorescence application (McClory, S., et al. (2012). J Clin Invest. 122(4); 1403-15).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected TdT/DNTT in Immunohistochemistry applications (McClory, S., et al. (2012). J Clin Invest. 122(4);1403-15).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TdT/DNTT in human thymus tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1