MABE2033
Anti-GINS1 Antibody, clone 192B
Synonim(y):
DNA replication complex GINS protein PSF1;GINS complex subunit 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
192B, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 22.99 kDa
observed mol wt ~23 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD163(9332)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GINS1 in HEK293 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GINS1 in MOLT-4 and Daudi cell lysates.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody immunoprecipitated GINS1 in Immunoprecipitation applications (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7): 2087-95).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected GINS1 in Immunohistochemistry applications (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7): 2087-95).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GINS1 in Western Blotting applications (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7): 2087-95).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected GINS1 in Immunofluorescence applications (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7): 2087-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1