MABE2022
Anti-GINS2/PSF2 Antibody, clone 78C
Synonim(y):
DNA replication complex GINS protein PSF2;GINS complex subunit 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
78C, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.43 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GINS2(51659)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GINS2/PSF2 in A431 cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GINS2/PSF2 in Western Blotting application (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7); 2087-95).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GINS2/PSF2 in Immunocytochemistry application (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7); 2087-95).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GINS2/PSF2 in Immunoprecipitation application (Aparicio, T., et al. (2009). Nucleic Acids Res. 37(7); 2087-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1