MABE1935
Anti-Sox-11 Antibody, clone SOX11-C1
Wybierz wielkość
691,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
691,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SOX11-C1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 46.68 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ocena immunocytochemiczna w komórkach SH-SY5Y.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło Sox-11 w komórkach SH-SY5Y.
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Sox-11 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer.;12:269; Lu, T.X., et al. (2013). Leuk. Res. 37(11):1412-9).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Sox-11 w zastosowaniach Western Blotting (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer. 12:269).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sox-11 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer. 12:269).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła Sox-11 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer. 12:269; Nordstrom, L., et al. (2014). Br. J. Haematol. 166(1):98-108; Lu, T.X., et al. (2013). Leuk Res. 37(11):1412-9).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1