Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
mAb-Cat1, monoclonal
Application:
ChIP, DB, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mAb-Cat1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
General description
Katenina beta-1 (UniProt: P35222; znana również jako beta-katenina) jest kodowana przez gen CTNNB1 (znany również jako CTNNB, OK/SW-cl.35, PRO2286) (Gene ID: 1499) u człowieka. Katenina beta-1 jest kluczowym składnikiem kanonicznego szlaku sygnałowego Wnt, który uczestniczy w adhezji międzykomórkowej i aktywacji transkrypcji za pośrednictwem Wnt. Pod nieobecność Wnt tworzy kompleks z AXIN1, AXIN2, APC, CSNK1A1 i GSK-3 beta, który promuje fosforylację na N-końcowych resztach seryny i treoniny, co prowadzi do jej późniejszej degradacji przez proteasom. W obecności ligandu Wnt nie ulega ubikwitynacji i gromadzi się w jądrze, gdzie działa jako koaktywator dla czynników transkrypcyjnych z rodziny TCF/LEF, co prowadzi do aktywacji genów reagujących na Wnt. O-glikozylacja przy serynie 23 zmniejsza jej lokalizację jądrową i aktywność transkrypcyjną. Wykazano, że sygnalizacja Wnt/beta-kateniny jest niezbędna dla pluripotencji i różnicowania embrionalnych komórek macierzystych (ESC). W ESC beta-katenina jest trimetylowana na lizynie 49 przez metylotransferazę Ezh2, a ta trimetylowana forma hamuje geny różnicowania neuronalnego Sox1 i Sox3. Wykazano, że mutacje w genie CTNNB1 powodują raka jelita grubego, rdzeniaka i raka jajnika. (Ref.: Hoffmeyer, K., et al. (2017). Cell Reports 18(12); 2815-2824.
Zaobserwowano ~100 kDa; obliczono 85,48 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z BSA odpowiadający 19 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej beta-kateniny 1.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła beta-kateninę w aplikacjach Western Blotting (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanej beta-kateniny w zastosowaniach immunoprecypitacji (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła beta-kateninę w aplikacjach Dot Blot (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): A representative lot immunoprecipitated beta-Catenin in Chromatin Immunoprecipitation applications (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanej beta-kateniny w zastosowaniach immunoprecypitacji (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła beta-kateninę w aplikacjach Dot Blot (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): A representative lot immunoprecipitated beta-Catenin in Chromatin Immunoprecipitation applications (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Anty-beta-katenina, klon mAb-Cat1, nr kat. MABE1828, jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko beta-kateninie 1 i zostało przetestowane pod kątem stosowania w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), Dot Blot, immunoprecypitacji i Western Blottiing.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To szczurze przeciwciało monoklonalne wykrywa beta-kateninę 1 niezmodyfikowaną i metylowaną lub acetylowaną na lizynie 49. Celuje w epitop w 19 aminokwasach od regionu N-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SW 480 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected beta-Catenin in SW 480 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected beta-Catenin in SW 480 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.