Przejdź do
MABE1820
Przeciwciało anty-Neurofibromina C, klon NFC
clone NFC, from mouse
Synonim(y):
Neurofibromatosis-related protein NF-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki22 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
720,00 zł
100 μL
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
NFC, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
1
720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
NFC, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NF1(4763)
General description
319,37 kDa obliczone.
Neurofibromina (UniProt: P21359; znana również jako białko związane z neurofibromatozą NF-1) jest kodowana przez gen NF1 (Gene ID: 4763) u człowieka. Neurofibromina jest białkiem aktywującym GTPazę, które negatywnie reguluje szlak RAS/MAOK poprzez zwiększenie hydrolizy GTP związanego z Ras. W związku z tym może wykazywać właściwości supresora nowotworów. Neurofibromina została wykryta w mózgu, nerwach obwodowych, płucach, okrężnicy i tkankach mięśniowych. Posiada domenę CRAL-TRIO (aa 1580-1738), która ułatwia jej wiązanie z fosfolipidami. Wiąże głównie glicerofosfolipidy z jednonienasyconymi cząsteczkami kwasów tłuszczowych C18:1 i/lub C16:1 oraz grupą głowową fosfatydyloetanoloaminy lub fosfatydylocholiny. Neurofibromina posiada również domenę Ras-GTP (aa 1235-1451). Wiadomo, że mutacje w genie NF1 powodują neurofibromatozę typu I, która obejmuje guzy w obwodowym układzie nerwowym i włókniakowate guzy skóry. Niektóre mutacje mogą również powodować raka jelita grubego i białaczkę młodzieńczą. Opisano sześć różnych izoform neurofibrominy, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. (Ref.: Rossi, S., et al. (2018). Mod. Pathol. 31(1), 160-168).
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowany fragment odpowiadający 281 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej neurofibrominy C.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła Neurofibrominę C w zastosowaniach immunohistochemicznych (Rossi, S., et. al. (2018). Mod Pathol. 31(1):160-168).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła lizat neurofibrominy C z ludzkich komórek NF1 +/+, ale nie w komórkach -/- lub komórkach NF1+/+ transfekowanych siRNA ukierunkowanym na neurofibrominę (Reuss, DE.,et al., (2014). Acta Neuropathol. 127(4); 565-572).
Anty-Neurofibromina C, klon NFC, nr kat. MABE1820, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko neurofibrominie i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon NFC specyficznie wykrywa ludzką neurofibrominę C. Celuje w epitop w regionie C-końcowym.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human kidney tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Neurofibromin C in human kidney tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501977MABT397MAB3786
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
clone
NFC, monoclonal
clone
polyclonal
clone
B3-17, monoclonal
clone
C-APC 28.9, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... NF1(4763)
Gene Information
human ... NF1(4763)
Gene Information
human ... CEACAM1(634)
Gene Information
human ... APC(324)
mouse ... Apc(11789)