Merck
MABE1807
Przeciwciało anty-NuMA1, klon AD6-1
clone AD6-1, from mouse
Synonim(y):
Nuclear mitotic apparatus protein 1, NuMA protein1, Nuclear matrix protein-22, NMP-22, SP-H antigen
Wybierz wielkość
25 μG
773,00 zł
100 μG
1770,00 zł
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AD6-1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AD6-1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NUMA1(4926)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
HPA019841SAB1410850WH0004926M1
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
AD6-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1C5, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... NUMA1(4926)
Gene Information
human ... NUMA1(4926)
Gene Information
human ... NUMA1(4926)
Gene Information
human ... NUMA1(4926)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
isotype
IgG1κ
isotype
-
isotype
-
isotype
IgG1κ
General description
Jądrowe białko aparatu mitotycznego 1 (UniProt: Q14980; znane również jako białko NuMA, białko macierzy jądrowej-22, NMP-22, antygen SP-H) jest kodowane przez gen NUMA1 (znany również jako NMP22, NUMA) (identyfikator genu: 4926) u człowieka. NMP-22 jest homodimerycznym białkiem jądrowym, które jest wysoce obfitym składnikiem macierzy jądrowej, gdzie może pełnić niemitotyczną rolę strukturalną i zajmuje większość objętości jądrowej. Jest wymagane do utrzymania i ustanowienia biegunów wrzeciona mitotycznego podczas symetrycznych podziałów komórkowych, funkcjonując jako więz łączący mikrotubule wrzeciona z centrosomami. Jest również uważany za niezbędny do prawidłowego wyrównania wrzeciona mitotycznego podczas asymetrycznych podziałów komórkowych. NMP-22 rezyduje w macierzy jądrowej podczas interfazy, a następnie dysocjuje od kondensujących chromosomów podczas wczesnej profazy i przemieszcza się do biegunów wrzeciona poprzez asocjację dyneina/dynamina i pozostaje tam do początku anafazy. W miarę postępu mitozy ponownie asocjuje z chromosomami telofazy bardzo wcześnie podczas reformacji jądrowej, zanim widoczna jest znaczna akumulacja lamin na powierzchniach chromosomów. NMP-22 jest fosforylowany w C-końcowym ogonie podczas mitozy, najprawdopodobniej przez CDK1, a fosforylacja zwiększa jego rozpuszczalność i promuje asocjację z dyneiną, a następnie translokację do biegunów wrzeciona. O-glikozylacja podczas cytokinezy w miejscach identycznych lub zbliżonych do miejsc fosforylacji zakłóca status fosforylacji NMP-22.
Zaobserwowano ~250 kDa; obliczono 238,26 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający 181 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka 1 jądrowego aparatu mitotycznego (NuMA1).
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło NUMA1 w 10 µg lizatu komórek NIH/3T3.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło NUMA1 w komórkach HepG2.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła NUMA1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Carminati, M., et. al. (2016). Nat Struct Mol Biol. 23(2):155-63; Gallini, S., et. al. (2016). Curr Biol. 26(4):458-69).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła NUMA1 w aplikacjach Western Blotting (Carminati, M., et. al. (2016). Nat Struct Mol Biol. 23(2):155-63; Gallini, S., et. al. (2016). Curr Biol. 26(4):458-69).
Przeciwciało anty-NuMA1, klon AD6-1, nr kat. MABE1807, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko NUMA1 i zostało przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon AD6-1 wykrywa NuMA1 w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w obrębie 181 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NUMA1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE180704054839253096
MABE1807-25UG04054839456244