Kluczowe dokumenty
MABE1531
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Nuf2, klon 28-37
clone 28-37, from mouse
Synonim(y):
Kinetochore protein Nuf2, Cell division cycle-associated protein 1, hNuf2, hNuf2R, hsNuf2
Wybierz wielkość
100 μL
1840,00 zł
1840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
28-37, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUF2(83540)
Opis ogólny
Białko kinetochorowe Nuf2 (UniProt Q9BZD4; znane również jako białko związane z cyklem podziału komórki 1, hNuf2, hNuf2R, hsNuf2) jest kodowane przez gen NUF2 (znany również jako CDCA1, NUF2R) (Gene ID 83540) u człowieka. Nuf2 jest składnikiem kompleksu kinetochoru, który odgrywa ważną rolę w stabilizacji mocowania mikrotubul. Znokautowanie Nuf2 skutkuje defektami mocowania kinetochorów i ostateczną śmiercią komórek mitotycznych. Nuf2 wiąże i stabilizuje CENP-E w kinetochorze, a oba białka są niezbędne do prawidłowej segregacji chromosomów podczas mitozy. Wykazano również, że Nuf2 kompleksuje się z Hec1, a kompleks Nuf2-Hec1 jest niezbędny do organizowania miejsc mocowania mikrotubul. Wzrost regulacji Nuf2 odnotowano w różnych nowotworach, a knockdown Nuf2 powoduje znaczne opóźnienie wzrostu komórek i apoptozę wśród linii komórkowych niedrobnokomórkowego raka płuc, jelita grubego, żołądka i jajnika.
Specyficzność
Specyficzność klonu 28-37 została potwierdzona przez immunoblotting, mikroskopię immunofluorescencyjną i immunoprecypitację (Stucke, V.M., et al. (2004). Chromosoma. 113(1):1-15).
Immunogen
Ludzki Nuf2 o pełnej długości znakowany His.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Nuf2 w komórkach HeLa traktowanych Nocodazolem za pomocą mikroskopii immunofluorescencyjnej (Stucke, V.M., et al. (2004). Chromosoma. 113(1):1-15).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego Nuf2 (Stucke, V.M., et al. (2004). Chromosoma. 113(1):1-15).
To przeciwciało anty-Nuf2, klon 28-37 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii, immunoprecypitacji do wykrywania Nuf2.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Nuf2 in 10 µg of HeLa cell acid extract.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~54 kDa. Obliczono 54,30 kDa.
Powiązanie
Zastępuje: 05-905
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1