Merck
MABE150
Przeciwciało anty-KDM5B, klon 15G8.1
clone 15G8.1, from mouse
Synonim(y):
Lysine-specific demethylase 5B, KDM5B, Cancer/testis antigen 31, CT31, Histone demethylase JARID1B, Jumonji/ARID domain-containing protein 1B, PLU-1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1, RBP2-H1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15G8.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15G8.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM5B(10765)
General description
Demetylaza specyficzna dla lizyny 5B (UniProt Q9UGL1; znana również jako antygen nowotworowy/testowy 31, CT31, demetylaza histonowa JARID1B, bogata w AT interaktywna domena Jumonji 1B, białko zawierające domenę Jumonji/ARID 1B, PLU-1, podjednostka regulatorowa fosfatazy białkowej 1 98, Putative DNA/chromatin binding motif, RBP2-H1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1) jest kodowany przez gen KDM5B (znany również jako PLU1, PUT1, JARID1B, PPP1R98, RBBP2H1, RBBP2H1A) (Gene ID 10765) u człowieka. JARID1B/KDM5B jest demetylazą H3K4me2/3, która reguluje samoodnowę i różnicowanie w sposób specyficzny dla typu komórki. JARID1B/KDM5B ulega wysokiej ekspresji w embrionalnych komórkach macierzystych (ESC), hematopoetycznych komórkach macierzystych (HSC) oraz w różnych pierwotnych nowotworach, w tym czerniaku, piersi, jąder, a także jest regulowany w górę w białaczkowych liniach komórkowych.
Zaobserwowano ~175 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Region pomiędzy ARID i domeną JmjC
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające regionowi między domeną ARID i JmjC ludzkiego KDM5B.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło KDM5B w 10 µg lizatu komórek MCF-7.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło KDM5B w ludzkiej nerce i tkance kory mózgowej myszy.
To przeciwciało anty-KDM5B, klon 15G8.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania KDM5B.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KDM5B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE15004055977288353