Merck
MABE1071
Przeciwciało anty-BAP1, klon 1G8
clone 1G8, from mouse
Synonim(y):
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1, BRCA1-associated protein 1, Cerebral protein 6
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1G8, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1G8, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAP1(8314)
General description
Ubikwitynowa hydrolaza karboksykońcowa BAP1 (EC 3.4.19.12; UniProt Q92560; znana również jako białko związane z BRCA1, białko mózgowe 6) jest kodowana przez gen BAP1 (znany również jako KIAA0272, hucep-6) (Gene ID 8314) u człowieka. Pierwotnie zidentyfikowany i nazwany jako białko oddziałujące z BRCA1, BAP1 jest supresorem nowotworu, który uczestniczy w odpowiedzi na uszkodzenia DNA, syntezie DNA i progresji cyklu komórkowego. BAP1 należy do rodziny C-końcowej hydrolazy ubikwityny (UCH) enzymów deubikwitynowych (DUB), których wszyscy członkowie, w tym UCH-L1, UCH-L3 i UCH-L5, charakteryzują się konserwatywną domeną katalityczną UCH (CD; BAP1 a.a. 1-235). BAP1 i UCH-L5 dzielą również konserwowaną C-końcową domenę ULD (a.a. 640-710 BAP1). Region między BAP1 CD i ULD jest ważny dla wiązania z białkiem HCF-1. Ponadto, BAP1 zawiera C-końcowe przedłużenie (CTE; a.a. 711-729) następujące po ULD. Badanie pokazuje, że podczas gdy CTE wiąże BAP1 do rdzenia nukleosomu, dodatkowa interakcja z domeną ADaptora DEUBiquitinase ASXL1 (DEUBAD) jest potrzebna, aby umożliwić przetwarzanie substratu BAP1 poprzez zwiększenie jego powinowactwa do ubikwityny. W podobny sposób aktywność UCH-L5 jest regulowana poprzez interakcję z DEUBAD RPN13 i INO80G. BAP1 jest zaangażowany w regulację transkrypcji ze względu na jego interakcję z białkami związanymi z transkrypcją, takimi jak FOXK2, HCF-1, OGT, LSD2, MBD-6, MBD-5, ASXL1 i ASXL2. Utrata BAP1 prowadzi do różnych nowotworów, w tym przerzutowego czerniaka skóry i błony naczyniowej oka, międzybłoniaka opłucnej, raka nerkowokomórkowego i guzów pęcherza moczowego.
Zaobserwowano ~80 kDa. Obliczono 80,36 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany ludzki BAP1 pełnej długości.
Application
Przeciwciało anty-BAP1, klon 1G8, nr kat. MABE1071, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko BAP1 i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 1G8 celuje w ludzką domenę UCH BAP1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in transfected HEK293 cells.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed human BAP1 in 10 µg lysate from transfected HEK293 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE107104054839088575