MABE1025
Anti-Tankyrase-2 Antibody, clone 2F5.1
clone 2F5.1, from mouse
Synonim(y):
TANK2, Tankyrase-2, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 6, ARTD6, Poly [ADP-ribose] polymerase 5B, TNKS-2, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase 2, Tankyrase II, Tankyrase-like protein, Tankyrase-related protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNKS2(80351)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Tankyrase-2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1