Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5C7.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5C7.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RRP8(23378)
General description
Białko 8 przetwarzające rybosomalny RNA (UniProt: O43159; znane również jako białko mózgowe 1, nukleometyloina) jest kodowane przez gen RRP8 (znany również jako KIAA0409, NML, hucep-1) (Gene ID: 23378) u człowieka. Biosynteza rybosomów jest jednym z najbardziej energochłonnych procesów komórkowych, który dostosowuje się do zmian wewnątrzkomórkowego statusu energetycznego. Białko 8 przetwarzające rybosomalny RNA jest nowym białkiem jądrowym, które służy jako istotny składnik zależnego od energii kompleksu wyciszania jąderkowego (eNoSC), który pośredniczy w wyciszaniu rDNA w odpowiedzi na wewnątrzkomórkowy stan energetyczny i działa poprzez rekrutację enzymów modyfikujących histony. Kompleks eNoSC jest w stanie wyczuć status energetyczny komórki: po głodzie glukozy lub po podwyższeniu stosunku NAD+/NADP+ i aktywuje SIRT1, co prowadzi do deacetylacji histonu H3, a następnie dimetylacji H3 przy lizynie 9 (H3K9me2) przez SUV39H1 i tworzenia cichej chromatyny w locus rDNA. W kompleksie RRP8 wiąże się z H3K9me2 i prawdopodobnie działa jako metylotransferaza.
Zaobserwowano ~53 kDa; obliczono 50,72 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 98 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego białka 8 przetwarzającego rybosomalny RNA.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło RRP8 w komórkach HeLa, A431, HUVEC i NIH/3T3.
Anti-RRP8, klon 5C7.1, nr kat. Nr kat. MABE1013, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku 8 przetwarzającemu rybosomalne RNA i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 5C7.1 specyficznie wykrywa białko 8 przetwarzające rybosomalne RNA. Jest ukierunkowany na epitop w C-końcowej połowie.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RRP8 in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RRP8 in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABE1013-25UG | 04054839519543 |
| MABE1013-100UG | 04054839519536 |