MABD127
Anti-FBXO15 Antibody, clone 3B11.1
clone 3B11.1, from mouse
Synonim(y):
F-box only protein 15
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXO15(201456)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected FBXO15 in 10 µg of human H9 embryonic stem cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2