MABC961M
Anti-RTN4IP1 Antibody, clone NIMP‐R14
clone NIMP‐R14, from rat
Synonim(y):
Reticulon-4-interacting protein 1, mitochondrial, NOGO-interacting mitochondrial protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NIMP‐R14, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Rtn4Ip1(170728)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inhibition Analysis: A representative lot detected RTN4IP1 in Inhibition applications (Tacchini-Cottier, F., et. al. (2000). J Immunol. 165(5):2628-36; de Vries, B., et. al. (2003). J Immunol. 170(7):3883-9; Chang, H.R., et. al. (1993). J Leukoc Biol. 53(6):636-9; Mentzel, S., et. al. (1999). Kidney Int. 55(4):1335-47).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected RTN4IP1 in mouse lung tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected RTN4IP1 in Immunohistochemistry applications (Lopez, A.F., et. al. (1984). Br J Haematol. 57(3):489-94).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected RTN4IP1 in Immunohistochemistry applications (Lopez, A.F., et. al. (1984). Br J Haematol. 57(3):489-94.; de Vries, B., et. al. (2003). J Immunol. 170(7):3883-9; Chang, H.R., et. al. (1993). J Leukoc Biol. 53(6):636-9).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RTN4IP1 in Immunocytochemistry applications (Lopez, A.F., et. al. (1984). Br J Haematol. 57(3):489-94.; Taylor, P.R., et. al. (2014). Nat Immunol. 15(2):143-51).
Apoptosis & Cancer
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RTN4IP1 in mouse spleen tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2