Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3C6.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RIPK1(8737)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RIP1/RIPK1 in 200 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABC82 | 04053252946011 |