MABC713
Anti-KEAP1, clone 7G4B10 Antibody
clone 7G4B10, from mouse
Synonim(y):
Kelch-like ECH-associated protein 1, Cytosolic inhibitor of Nrf2, INrf2, Kelch-like protein 19, KEAP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7G4B10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KEAP1(9817)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2