Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5H3, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5H3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMAD6(4091)
General description
SMAD6 to nazwa genu dla białka, które jest homologiem genu muchy Mothers against decapentaplegic, a u ludzi nazywa się Mothers against decapentaplegic homolog 6 (MAD homolog 6). Inne nazwy to SMAD family member 6 i Mothers against DPP homolog 6 oraz inna nazwa genu MADH6. Niezależnie od nazwy, białko to jest czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże się z elementami regulacyjnymi w jądrze i pośredniczy w transkrypcji. Efektem jest działanie jako mediator przeciwzapalnej aktywności sygnalizacyjnej za pośrednictwem TGF-beta i BMP. SMAD6 hamuje sygnalizację IL1R-TLR, zapobiegając w ten sposób aktywacji NF-kappa B i aktywacji genów prozapalnych. SMAD6 oddziałuje z wieloma innymi białkami wewnątrzkomórkowymi, w tym NEDD4L, STAMBP, PRKK, RNF111 i AXIN1. SMAD6 ulega ekspresji w wielu różnych tkankach, przy czym wyższe poziomy obserwuje się w tkankach płuc i serca. Ostatnio wykazano, że SMAD6 promuje różnicowanie neuronów poprzez hamowanie szlaku sygnałowego Wnt/beta-katenina, oprócz hamowania sygnalizacji BMP. Wreszcie w nowotworach SMAD6 poprzez tłumienie hamowania wzrostu indukowanego przez TGF-beta może nasilać transformowany fenotyp. Ponadto SMAD6 często ulega nadmiernej ekspresji w wielu nowotworach, co hamuje zatrzymanie G0-G1 i apoptozę, które normalnie mogłyby wystąpić, pozostawiając SMAD6 odgrywającą kluczową rolę we wspieraniu wzrostu i przeżycia komórek nowotworowych. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-SMAD6 firmy EMD-Millipore zostało przetestowane metodą western blot na lizatach ludzkich komórek A431, HeLa i Jurkat.
~55 kDa obserwowane
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego SMAD6 wyrażony w E. Coli.
Application
Wykrywaj Smad za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-SMAD6 i klonu 5H3 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek A431, HeLa i Jurkat
Lizaty komórek A431, HeLa i Jurkat
Evaluated by Western Blot in A431, HeLa, and Jurkat cell lysates.
Western Blot Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected SMAD6 in A431, HeLa, and Jurkat cell lysates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Western Blot Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected SMAD6 in A431, HeLa, and Jurkat cell lysates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABC683 | 04053252914508 |