Merck
MABC681
Przeciwciało anty-ETV4, klon 1A2G3
ascites fluid, clone 1A2G3, from mouse
Synonim(y):
ETS translocation variant 4, Adenovirus E1A enhancer-binding protein, E1A-F, Polyomavirus enhancer activator 3 homolog, Protein PEA3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A2G3, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1A2G3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ETV4(2118)
General description
Białko wariantu translokacji 4 ETS, alternatywnie znane jako białko wiążące enhancer E1A adenowirusa E1A-F lub homolog aktywatora enhancera 3 poliomawirusa (PEA3), jest kodowane przez ludzki gen o nazwie ETVA/E1AF/PEA3. ETV4 to białko, które jest aktywatorem transkrypcji, które zostało po raz pierwszy rozpoznane jako takie, ponieważ umożliwiało ekspresję genu adenowirusa E1A po zakażeniu. Obecnie wykazano, że ETV4 jest aktywne w wielu różnych procesach biologicznych, od różnicowania komórek macierzystych, przez morfogenezę gruczołów sutkowych i przewodów, po neurony ruchowe i prowadzenie aksonów. Aktywność ETV4 jest regulowana poprzez sygnalizację ERK/MAP i złożoną interakcję modyfikacji potranslacyjnych, takich jak sumoilacja i ubikwitynacja. W nowotworach ETV4 aktywuje HIF i jego kolejne geny proliferacji, a nadekspresja w komórkach prostaty prowadzi do onkogenezy. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-ETV4 firmy EMD-Millipore zostało przetestowane metodą western blot przeciwko lizatom komórek K562, a także rekombinowanemu białku ETV4.
Zaobserwowano ~54 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego ETV4 wyrażony w E. Coli.
Application
Wykryj białko wariantu 4 translokacji ETS za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-ETV4 i klonu 1A2G3 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ETV4 in K562 cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC68104053252920509