Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2A10F3, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2A10F3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AMACR(23600)
General description
Racemaza alfa-metyloacylo-CoA (AMACR) jest enzymem odpowiedzialnym za konwersję prystanoilo-CoA i acylo-CoA C27 do ich S-stereoizomerów. Jest to racemaza (RACE), co oznacza, że katalizuje stereochemiczną inwersję wokół asymetrycznego atomu węgla w substracie posiadającym tylko jedno centrum asymetrii. AMACR jest zlokalizowany w peroksysomach i mitochondriach. Zarówno wzrost, jak i spadek poziomu tego enzymu powiązano z chorobami człowieka. W szczególności, zmniejszenie aktywności AMACR lub poziomu białka prowadzi do wzrostu kwasów żółciowych, co może skutkować zaburzeniami neurologicznymi i chorobą Refsuma, zaburzeniem, które ostatecznie prowadzi do zwyrodnienia móżdżku i neuropatii obwodowej. Niedobór AMACR może również prowadzić do zaburzeń peroksysomów, które prowadzą do gromadzenia się kwasu prystanowego, DHCA i EHCA, co może prowadzić do upośledzenia umysłowego, dezorientacji, trudności z chudnięciem i uszkodzenia wątroby. Zwiększone poziomy AMACR są związane z rakiem prostaty, a AMACR jest szeroko stosowany jako marker nowotworowy raka prostaty. W raku białko to nosi nazwę P504S. Wreszcie, AMACR jest odpowiedzialny za działanie ibuprofenu; AMACR przekształci każdy R-enancjomer ibuprofenu w S-enancjomer, który jest formą bioaktywną, która hamuje aktywność enzymów cyklooksygenazy, a tym samym wywołuje działanie przeciwzapalne leku. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-AMACR firmy EMD-Millipore, klon 2A10F3, zostało przetestowane metodą western blot na lizatach komórkowych z linii komórkowej ludzkiego gruczolakoraka prostaty LNCaP, a także na komórkach Jurkat. Klon został również przetestowany w immunohistochemii na skrawkach tkanek ludzkiej prostaty, raka prostaty i prawidłowego móżdżku zatopionych w parafinie oraz we fluorescencyjnej immunocytochemii przeciwko komórkom LNCaP w hodowli.
Zaobserwowano ~45 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 4 izoformy pomiędzy ~22 kDa i ~44 kDa
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego AMACR wyrażony w E. coli.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło AMACR w tkankach ludzkiego raka prostaty i ludzkich nerek.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło AMACR w komórkach LNCaP.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło AMACR w komórkach LNCaP.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-AMACR, klon 2A10F3 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko AMACR i zostało przetestowane w Western Blotting, IHC i ICC.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in LNCap cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected AMACR in 10 µg of LNCap cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected AMACR in 10 µg of LNCap cell lysate.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABC677 | 04053252910029 |