Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2C5, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2C5, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LPL(4023)
General description
Lipaza lipoproteinowa (LPL) jest kodowana przez gen LPL/LIPD u ludzi i jest lipazą, która lokalizuje się na błonie plazmatycznej mikrokosmków hepatocytów i powierzchni światła komórek śródbłonka w naczyniach włosowatych. Ulega ekspresji w wielu różnych tkankach, od tkanki tłuszczowej i serca po mięśnie i gruczoły sutkowe. Można ją również znaleźć we krwi związaną z lipoproteinami. Jego funkcją jest hydroliza trójglicerydów z krwi i innych źródeł do wolnych kwasów tłuszczowych; LPL działa również jako receptor i czynnik wiążący dla wychwytu lipoprotein i pozwala na katalizę VLDL z krwi. Ekspresja i regulacja LPL różni się w zależności od typu tkanki, niektóre czynniki, takie jak insulina, mogą stymulować ekspresję LPL w tkankach tłuszczowych, podczas gdy insulina reguluje ekspresję LPL w mięśniach. Ostatnio, ponieważ poziom trójglicerydów w surowicy jest powiązany z rozwojem raka, LPL stała się celem profilaktyki i terapii nowotworów, ponieważ LPL katalizuje trójglicerydy w osoczu, prowadząc do obniżenia ich poziomu, uważa się, że terapia wspomagana LPL może być przydatna w zapobieganiu lub leczeniu nowotworów. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-LPL firmy EMD-Millipore zostało przetestowane na western blotach przy użyciu lizatów komórek HeLa.
~53 kDa obserwowane
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiej LPL wyrażony w E. Coli.
Application
Przeciwciało anty-LPL, klon 2C5 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym i zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Hela
Lizat komórek Hela
Evaluated by Western Blotting in Hela cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LPL in Hela cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LPL in Hela cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c