Merck
MABC662
Przeciwciało anty-RIPK2, klon 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Synonim(y):
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2, CARD-containing interleukin-1 beta-converting enzyme-associated kinase, CARD-containing IL-1 beta ICE-kinase, RIP-like-interacting CLARP kinase, Receptor-interacting protein 2, RIP-2, Tyrosine-prote
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1H10.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H10.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RIPK2(8767)
General description
Receptorowa kinaza serynowo-treoninowa 2 (EC 2.7.11.1; EC 2.7.10.2; UniProt O43353; Znana również jako białko oddziałujące z receptorem 2, kinaza przenosząca CARD, kinaza ICE zawierająca CARD IL-1 beta, kinaza związana z enzymem konwertującym interleukinę-1 beta zawierająca CARD, gen hamujący wzrost 30, Receptor-interacting protein-like interacting caspase-like apoptosis regulatory protein kinase, RIP-2, RIP-like interacting CLARP kinase, Tyrosine-protein kinase RIPK2) jest kodowany przez gen RIPK2 (znany również jako CARD3, CARDIAK, CCK, GIG30, RICK, RIP2) u człowieka (Gene ID 8767). RIPK2 jest kinazą o podwójnej specyficzności, która wykazuje zarówno aktywność kinazy serynowo-treoninowej, jak i tyrozynowej. RIPK2 uczestniczy w przekazywaniu komórkowej odpowiedzi zapalnej poprzez propagację sygnalizacji za wewnątrzkomórkowymi czujnikami peptydoglikanu NOD1 i NOD2.
~60 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu RIPK2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło RIPK2 w ludzkiej prostacie i tkance ludzkiego łożyska.
Przeciwciało anty-RIPK2, klon 1H10.1 jest przeciwciałem przeciwko RIPK2 do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema izoformami.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgMκ w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human placenta tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RIPK2 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC66204055977170672