Kluczowe dokumenty
MABC588
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MgcRacGAP/CYK4, klon 5G5
clone 5G5, from mouse
Synonim(y):
Rac GTPase-activating protein 1, Male germ cell RacGap, MgcRacGAP, Protein CYK4 homolog, CYK4, HsCYK-4
Wybierz wielkość
100 μG
1780,00 zł
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RACGAP1(29127)
Opis ogólny
MgcRacGAP/CYK4 to białko oddziałujące z cytoszkieletem, które uczestniczy w funkcjach komórkowych, od podziału i różnicowania komórek po transport jonów, spermatogenezę i transport białek. MgcRacGAP/CYK4 jest składnikiem kompleksu wielobiałkowego zwanego kompleksem centralspindlin, który jest kluczem do funkcji cytokinezy. Rozwojowo MgcRacGAP/CYK4 jest kluczowy dla embriogenezy, rozwoju adipocytów i mioblastów. Jest również kluczowy w rozwoju męskich zarodków. MgcRacGAP/CYK4 wiąże się z różnymi białkami, w tym z tubuliną alfa, beta i gamma, RACGAP1 i KIF23. MgcRacGAP/CYK4 może być zlokalizowany w jądrze, ale także w cytoplazmie, gdzie jest związany z wrzecionem cytoszkieletu i mikrotubulami. MgcRacGAP/CYK4 ulega wysokiej ekspresji w jądrach, grasicy i łożysku, ale także w śledzionie i różnych limfocytach i plemnikach.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu MgcRacGAP/CYK4.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła MgcRacGAP/CYK4 w komórkach HeLa (Uehara, R., et al. (2013) JCB. 202(4):623-636).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła MgcRacGAP/CYK4 przez immunoprecypitację.
To przeciwciało anty-MgcRacGAP/CYK4, klon 5G5 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii oraz immunoprecypitacji do wykrywania MgcRacGAP/CYK4.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Tumor Markers
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MgcRacGAP/CYK4 in 10 µg of HeLa nuclear extract cell lysate.
Opis wartości docelowych
~75 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym PBS bez konserwantów z 50% glicerolem.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2