Merck
MABC580
Przeciwciało przeciw łańcuchowi ciężkiemu klatryny, klon 6F10.1
clone 6F10.1, from mouse
Synonim(y):
Clathrin heavy chain 1, Clathrin Heavy Chain, Clathrin heavy chain on chromosome 17, CLH-17
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6F10.1, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6F10.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLTC(1213)
General description
Clathrin heavy chain 1 (UniProt Q00610; znany również jako Clathrin heavy chain on chromosome 17, Clathrin heavy polypeptide (Hc), Clathrin heavy polypeptide-like 2, CLH-17) jest kodowany przez gen CLTC (znany również jako CHC, CLH17, CLTCL2, KIAA0034) u człowieka (Entrez Gene ID 1213). Klatryna jest głównym składnikiem białkowym wielościennego płaszcza powlekanych dołów i pęcherzyków. Te wyspecjalizowane organelle biorą udział w wewnątrzkomórkowym transporcie receptorów i endocytozie różnych makrocząsteczek. Podstawowa podjednostka płaszcza klatryny składa się z trzech łańcuchów ciężkich i trzech łańcuchów lekkich. Dwa różne kompleksy białek adapterowych łączą siatkę klatryny z błoną plazmatyczną lub z siecią trans-Golgiego.
~190 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu łańcuchowi ciężkiemu klatryny w pobliżu C-końca.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 1,5 µg tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło łańcuch ciężki klatryny w komórkach Jurkat 1X10E6.
Analiza immunocytochemiczna: 25,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło łańcuch ciężki klatryny w komórkach HeLa, A431, HUVEC i NIH/3T3.
Anti-Clathrin Heavy Chain Antibody, klon 6F10.1 to przeciwciało przeciwko łańcuchowi ciężkiemu klatryny do stosowania w Western Blotting, cytometrii przepływowej i immunocytochemii.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PC12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Clathrin Heavy Chain in 10 µg of PC12 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC58004055977166620