Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9B7.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
Quality Level
antibody form
purified antibody
clone
9B7.1, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human, mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu SPOP.
Zaobserwowano ~42 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SPOP w ludzkiej wątrobie i ludzkiej tkance nerkowej.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SPOP in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SPOP in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Człowiek. Przewiduje się, że reaguje ze szczurem, myszą na podstawie 100% homologii sekwencji. Inne homologie: 100% homologii do myszy i szczura.