Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
Powiązane kategorie
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:400 z reprezentatywnej partii wykryło p62 Sequestosome-1 w milionie komórek HeLa.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected p62 (Sequestosome-1) in HeLa cells.
Other Notes
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c