Merck
MABC307
Przeciwciało anty-fosfo-ULK1 (Ser 467), klon 15D12.3
clone 15D12.3, from mouse
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Autophagy-related protein 1 homolog, ATG1, hATG1, Unc-51-like kinase 1
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
15D12.3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
15D12.3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgMλ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer467)
Gene Information
human ... ULK1(8408)
General description
ULK1 lub homolog białka 1 związanego z autofagią (ATG1) jest kinazą białkową serynowo-treoninową. Jest to białko o wszechobecnej ekspresji, które występuje w dużych ilościach w mózgu, mięśniach szkieletowych i sercu. Bierze udział w szlaku sygnałowym receptorów mTOR prowadzącym do regulacji autofagii w komórkach pozbawionych składników odżywczych. mTOR może oddziaływać z ULK1 jako kompleks ULK1/FIP200/Atg13. ULK1 może odgrywać ważną rolę w rozwoju neuronów: Eliminacja aktywności enzymatycznej ULK1 poprzez ukierunkowane zakłócenie jej domeny kinazowej zablokowała wzrost neuronów w rozwijającym się mózgu myszy, prawdopodobnie poprzez blokowanie metabolizmu neurotrofin, w którym pośredniczy ULK1.
~112 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej fosfo-ULK1 (Ser 467).
Application
To przeciwciało anty-fosfo-ULK1 (Ser 467), klon 15D12.3 jest zatwierdzone do stosowania w western blottingu do wykrywania fosfo-ULK1 (Ser 467).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony supernatant mysiej monoklonalnej IgMλ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A-431 serum starved cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected phospho-ULK1 (Ser467) in 10 µg of A-431 serum starved cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC30704053252955822