Merck
MABC28
Przeciwciało anty-RIP3, klon 6E6.2
clone 6E6.2, from mouse
Synonim(y):
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, RIP-like protein kinase 3, Receptor-interacting protein 3, RIP-3
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-RIP3, klon 6E6.2, clone 6E6.2, from mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6E6.2, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... RIPK3(11035)
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki trzustki ludzkiej
Evaluated by Western Blot in human pancreas tissue lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RIP3 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RIP3 w 10 µg lizatu tkanki ludzkiego łożyska.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło RIP3 w tkance trzustki szczura.
To przeciwciało anty-RIP3, klon 6E6.2 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania RIP3.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje RIP3 na N-końcu.
General description
Białko oddziałujące z receptorem 3 (RIP3) zawiera N-końcową domenę kinazy i oddziałuje z RIP. Wiązanie RIP z RIP3 powoduje, że kompleks RIP3/RIP jest przenoszony do kaskady sygnalizacyjnej receptora czynnika martwicy nowotworu-1. RIP3 jest znany jako bardzo skuteczny induktor apoptozy. Odkryto dwa nowe warianty splicingu RIP3, RIP3 beta i RIP3 gamma, które wykazały zmniejszenie apoptozy związanej z pełną długością RIP3. Wykazano, że RIP3 gamma ulega znacznej regulacji w nowotworach okrężnicy i płuc i może odgrywać rolę w procesie nowotworzenia.
~56 kDa (izoforma 1) i ~27 kDa (izoforma 2).
Izoforma 3 (~25 kDa) może być obserwowana w niektórych lizatach. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasmo o masie ~16 kDa.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu RIP3 na N-końcu.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne-Sophie Gary et al.
Cell death discovery, 10(1), 232-232 (2024-05-15)
Ultraviolet radiation (UVR) is a major environmental mutagen. In skin, UVR can initiate cancer through the induction of mutagenic DNA damage and promote its progression. An important cancer prevention mechanism is the regulated cell death (RCD), which can safely dispose