Merck
MABC276
Przeciwciało anty-BAG3, klon AC-2
clone AC-2, from mouse
Synonim(y):
BAG family molecular chaperone regulator 3, Bcl-2-associated athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, Docking protein CAIR-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAG3(9531)
General description
Bcl2-associated athanogene 3 (BAG3), znany również jako CAIR-1 lub Bis, należy do rodziny sześciu ewolucyjnie konserwowanych białek ko-chaperonowych, które zawierają charakterystyczną C-końcową domenę BAG. W większości typów komórek BAG3 jest zlokalizowany w cytoplazmie, gdzie reguluje białko szoku cieplnego 70. BAG3 jest aktywowany w odpowiedzi na stresujące bodźce i odgrywa kluczową rolę w modulowaniu wielu procesów komórkowych, w tym apoptozy, autofagii, rozwoju embrionalnego i rearanżacji aktyny. Nieprawidłowa ekspresja BAG3 powoduje kardiomiopatię rozstrzeniową typu 1HH.
Zaobserwowano ~62-80 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 62 kDa, ale może sięgać nawet 80 kDa z powodu PTM.
Immunogen
Peptyd MAP odpowiadający ludzkiemu BAG3.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło BAG3 IP′d z 500 µg lizatu HeLa.
Przeciwciało anty-BAG3, klon AC-2 wykrywa poziom BAG3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Chaperones
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected BAG3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ning Li et al.
BMC cancer, 18(1), 793-793 (2018-08-08)
CRC is one of the most common malignancies worldwide, and its molecular mechanisms remain unclear. Elevated levels of BAG3 have been reported in various tumors. The present study aimed to explore the expression and function of BAG3 in CRC. BAG3
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC27604053252599996