Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
19E8, monoclonal
Application:
FACS, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
19E8, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human, rat
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Konstrukt ekspresyjny odpowiadający zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego SUSD2.
90,21 kDa obliczone.
Application
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Biochem/physiol Actions
Klon 19E8 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzkie białko 2 zawierające domenę Sushi. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in SK-BR-3 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Sushi domain-containing protein 2 (SUSD2) in one million SK-BR-3 mammary/breast cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Sushi domain-containing protein 2 (SUSD2) in one million SK-BR-3 mammary/breast cells.