MABC1614
Anti-AATF Antibody, clone 1B2D8
from rat
Synonim(y):
Protein AATF, Apoptosis-antagonizing transcription factor, Rb-binding protein Che-1, Traube protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AATF(26574)
mouse ... Aatf(56321)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AATF in Western Blotting applications (Ishigaki, S., et. al. (2010). Cell Death Differ. 17(5):774-86).
Apoptosis & Cancer
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1