Opis ogólny
Fosfodiesteraza sfingomieliny 3 (UniProt: Q9NY59; znana również jako EC: 3.1.4.12, Neutral sphingomyelinase 2, nSMase-2, nSMase2, Neutral sphingomyelinase II) jest kodowana przez gen SMPD3 (Gene ID: 55512) u człowieka. SMazy są klasyfikowane na podstawie ich optymalnego pH na podtypy kwaśne, obojętne i zasadowe. U ssaków opisano cztery różne neutralne SMazy, a nSMaza-2 jest najbardziej dominującą w systemach komórkowych. nSMaza-2 jest fosfoproteiną, której aktywność jest regulowana przez kalcyneurynę (PP2B) i wykazano, że jest fosforylowana wyłącznie na resztach serynowych. Ulega ona ekspresji głównie w mózgu, a jej poziomy są regulowane w górę podczas faz G0/G1. Opisano dwie izoformy nSMase-2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. nSMase-2 katalizuje wytwarzanie bioaktywnego lipidu ceramidu poprzez hydrolizę lipidu błonowego sfingomieliny i specyficznie hydrolizuje grupę głowową fosfocholiny ze sfingomieliny. Nie wykazuje aktywności fosfolipazy typu C wobec fosfatydylocholiny, lizofosfatydylocholiny, czynnika aktywującego płytki krwi lub czynnika aktywującego lizo-płytki krwi. Do jej aktywności wymagane jest neutralne pH i dwuwartościowe kationy (Mg2+ lub Mn2+), a jej aktywność jest stymulowana przez obecność fosfatydyloseryny (PS) i nienasyconych kwasów tłuszczowych. NSMase-2 ulega palmitoilacji, a białko z niedoborem palmitoilacji jest celem degradacji lizosomalnej. (Ref.: Filosto, S., et al (2010). J. Biol. Chem. 285 (14); 10213-10222; Shamseddine, A.A., et al (2013). Adv. Enz. Regul. 57: 24-41).
Specyficzność
Klon 14G5.1 wykrywa neutralną sfingomielinazę 2 w tkance mózgowej człowieka i myszy. Celuje w epitop w obrębie 101 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 101 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej Neutralnej sfingomielinazy 2.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SPMD3 (nSMase2) w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło SPMD3 (nSMase2) w ludzkich skrawkach tkanek żołądka i jajowodu.
Anty-SPMD3 (nSMase2), klon 14G5.1, nr kat. MABC1558, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa fosfodiesterazę sfingomieliny 3 (sSMase) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SPMD3 (nSMase2) in mouse cerebellum tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~70 kDa; obliczono 71,08 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Nieoczyszczony
Przeciwciało monoklonalne myszy w supernatancie hodowli tkankowej bez azydku.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.