Merck
MABC140
Przeciwciało anty-ARC, klon 6F9.1
clone 6F9.1, from mouse
Synonim(y):
Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, ARC/ARG3.1, Activity-regulated gene 3.1 protein homolog, Arg3.1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6F9.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6F9.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARC(23237)
General description
Białko związane z cytoszkieletem regulowanym aktywnością (ARC), znane również jako homolog białka regulowanego aktywnością genu 3.1 (ARG3.1), odgrywa ważną rolę w plastyczności synaptycznej i tworzeniu pamięci długotrwałej. ARC jest wzbogacony w postsynaptyczną gęstość kolców dendrytycznych i reguluje endocytozę receptorów AMPA w odpowiedzi na aktywność synaptyczną i jest wymagany do homeostatycznego skalowania synaptycznego receptorów AMPA. ARC odgrywa również rolę w regulacji morfologii komórek, organizacji cytoszkieletu, dynamiki włókien stresowych i migracji komórek.
~ 45 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu ARC.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ARC w ludzkiej tkance mózgowej.
Przeciwciało anty-ARC, klon 6F9.1 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko ARC i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki ludzkiego hipokampa
Evaluated by Western Blotting in human hippocampus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected ARC in 200 µg of human hippocampus tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c