MABC1227
Anti-PIP4K2B (PIP5K2B) Antibody, clone 7D10.1
clone 7D10.1, from mouse
Synonim(y):
Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta, 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-beta, Diphosphoinositide kinase 2-beta, Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II beta, PI(5)P 4-kinase type II beta, PIP4KII-beta, PtdIns(5)P-4-
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7D10.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIP4K2B(8396)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PIP4K2B (PIP5K2B) in 10 µg of L-929 mouse fibroblast lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1