MABC1138
Anti-HPCAL1 Antibody, clone 5A5
clone 5A5, from mouse
Synonim(y):
Hippocalcin-like protein 1, Calcium-binding protein BDR-1, HLP2, Visinin-like protein 3, VILIP-3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HPCAL1(3241)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot detected HPCAL1 in ELISA applications (Chen, Y., et. al. (2014). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 33(1):20-7).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 Dilution from a representative lot detected HPCAL1 in human kidney and human cerebellum tissue sections.
Apoptosis & Cancer
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HPCAL1 in Panc-1 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2