Merck
MAB8692
Przeciwciało przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C, domena helikazy NS4A
Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HCV
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, IHC, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Immunogen
Rekombinowany NS4A.
Application
Anti-Hepatitis C Virus Antibody, helicase domain NS4A to przeciwciało przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C do stosowania w testach ELISA, IF, WB, IH.
ELISA
Immunohistochemia (zatopiona w parafinie)
Immunofluorescencja
Immunoblot
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Specyficzne dla HCV białko niestrukturalne 4A (NS4A)
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02M buforze fosforanowym zawierającym 0,25M NaCl i 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c