Merck
MAB8129
Przeciwciało przeciw wirusowi cytomegalii, natychmiastowe wczesne, klon 7D12.2
clone 7D12.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CMV
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Clone:
7D12.2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IF, IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
7D12.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: natychmiastowy wczesny
Komórki MRC-5 zakażone wirusem CMV AD169.
Application
Immunohistochemia.
Immunocytochemia.
IFA w stężeniu 1:3 000-1:6 000 na komórkach utrwalonych acetonem.
Nie działa na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Rozcieńczyć buforem o pH 7,4-7,6 do pożądanej objętości roboczej.
W przypadku dużych rozcieńczeń należy użyć pożywki zawierającej białko lub innej pożywki stabilizującej.
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko wirusowi cytomegalii, natychmiastowe wczesne, klon 7D12.2 jest zatwierdzone do stosowania w IF, WB, IC, IH do wykrywania wirusa cytomegalii.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Reaguje z natychmiastowym wczesnym białkiem o masie cząsteczkowej 68 kD. Może wykryć zakażenie CMV 1 godzinę po zakażeniu, wykazując barwienie jądrowe i cytoplazmatyczne, które osiąga szczytową intensywność między 8-24 godzinami.
W przypadku CMV antygeny wyrażane w różnym czasie są wymienione jako:
Immediate Early (ekspresja genów alfa): te antygeny ulegające ekspresji w 3-12 godz. po zakażeniu generalnie zaangażowane w transkrypcję, takie jak główna fosfoproteina o masie 72 kD i kilka innych antygenów o masie 60-80 kD.
Antygen wczesny (geny beta) vel opóźniony wczesny lub pośredni wczesny: wyrażany po 12-24 godzinach od zakażenia. Generalnie enzymy i jeden gen strukturalny wirionu poprzedzający syntezę wirusowego DNA.
Antygen późny (geny gamma): ekspresja po 36-48 godzinach od zakażenia. Ogólnie białka strukturalne. Główne białko = 55kD
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony wodobrzusze w 0,02 M buforowanej fosforanami soli fizjologicznej, 0,25 M chlorku sodu, 0,1% azydku sodu,
pH 7,6 .
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od +2° do +8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2