MAB5778-I
Anti-NMDAR2B Antibody, C-term Antibody, clone 1C6.5C4
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C6.5C4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 166.07 kDa
observed mol wt ~170 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, rabbit
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NMDAR2B in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NMDAR2B in Western Blotting applications (Laurie, D.J., et. al. (1997). Mol. Brain Res. 51(1-2):23-32).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1