Kluczowe dokumenty
MAB5478
Sigma-Aldrich
Anti-Retinoid X Receptor α Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Synonim(y):
RXRalpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RXRA(6256)
Specyficzność
Reacts with Retinoid X Receptor alpha (RXRalpha). No cross reactivity with RXRbeta or RXRgamma.
Immunogen
Fusion protein corresponding to the DE-region of mouse RXRa.
Zastosowanie
Use Anti-Retinoid X Receptor α Antibody (Mouse Monoclonal Antibody) validated in ELISA, EMSA, IP, WB to detect Retinoid X Receptor α also known as RXR alpha.
Western blot (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry (transfected cells): 1:500-1:5,000
Immunoprecipitation (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
Gel shift (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Retinoid-X-receptors (?/?) in melanocytes modulate innate immune responses and differentially regulate cell survival following UV irradiation.
Coleman, DJ; Garcia, G; Hyter, S; Jang, HS; Chagani, S; Liang, X; Larue, L; Ganguli-Indra et al.
PLoS Genetics null