Przejdź do
MAB5424
Przeciwciało przeciw białku prionu
Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
PrP, CD230
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki25 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
2
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 sierpnia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1268
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
sheep, mouse, mule deer, bovine, elk
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Immunogen
Rekombinowane aminokwasy PrP 23-237.
Application
Anti-Prion Protein Antibody to przeciwciało przeciwko białku prionowemu do stosowania w testach ELISA, WB, IH.
Western blot: 1:50 000-1:200 000
Immunohistochemia: 1:100-1:500. Epitop musi być ponownie uwidoczniony w utrwalonej tkance poprzez wstępną obróbkę tkanki przy użyciu jednej z następujących procedur:
a. kwas mrówkowy przez 10 minut w temperaturze pokojowej
b. autoklawowanie hydrolityczne
c. odzyskiwanie epitopu indukowane ciepłem
ELISA: 1:20 000-1:50 000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Reaguje z białkiem prionowym (PrP) bydła, owiec, jeleni mułów, łosi i myszy. Białko monoklonalne rozpoznaje zarówno wrażliwe na proteazy, jak i odporne na proteazy formy PrP (po denaturacji).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w PBS. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od -20°C do -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABN772MABN768MAB1562
description
Chemicon®, from mouse
description
clone DRM1-60, from mouse
description
clone DRM2-118, from mouse
description
clone 3F4, Chemicon®, from mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
clone
monoclonal
clone
DRM1-60, monoclonal
clone
DRM2-118, monoclonal
clone
3F4, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
sheep, mouse, mule deer, bovine, elk
species reactivity
bovine, porcine, mouse, Syrian hamster
species reactivity
rat, bovine, mouse, porcine, hamster, sheep, human
species reactivity
hamster, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)